Documentos clave
RA481WO-EP
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
A-4-81, for 5810/5810R, aerosol-tight, without buckets
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
Características
to hold 4 x 500 mL rectangular buckets
to hold 4 x MTP/flex buckets
aerosol-tight
for 5810/5810R
medium to high-capacity swing-bucket rotor
without buckets
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022638611 (NA)
Eppendorf® 5810743001 (EU)
Parámetros
4,000 max. RCF (3,220 xg)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Categorías relacionadas
Descripción general
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)