R9532
Pyocyanin, Ready Made Solution from Pseudomonas aeruginosa
5 mg/mL in DMSO
Sinónimos:
5-Methyl-1(5H)-phenazinone, Pyocyanine, Sanasin, Sanazin
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
DMSO solution
concentración
5 mg/mL in DMSO
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CN1c2ccccc2N=C3C(=O)C=CC=C13
InChI
1S/C13H10N2O/c1-15-10-6-3-2-5-9(10)14-13-11(15)7-4-8-12(13)16/h2-8H,1H3
Clave InChI
YNCMLFHHXWETLD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- To disable the ability of forkhead box A2 (FOXA2) to regulate goblet cell hyperplasia and metaplasia (GCHM) and mucin expression.
- To activate nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2 (NRF2) through the reactive oxygen species (ROS)-inducible epidermal growth factor receptor (EGFR)-phosphoinositide 3-kinase (PI3K) cellular signal transduction pathway and its downstream effectors.
- To stimulate Pseudomonas aeruginosa PAO1 cell line adhesion and invasion in human lung carcinoma A549 cells via reactive oxygen species (ROS) production.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)