R4408
Chloramphenicol
Ready Made Solution, 100 mg/mL in ethanol: isopropanol (95:5), ≥98% (HPLC)
Sinónimos:
D-(-)-threo-2,2-Dichloro-N-[β-hydroxy-α−(hydroxymethyl)-β-(4-nitrophenyl)ethyl]acetamide, D-(-)-threo-2-Dichloroacetamido-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, D-threo-2,2-Dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-4-nitrophenethyl]acetamide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solution
concentración
100 mg/mL in ethanol: isopropanol (95:5)
espectro de actividad antibiótica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de acción
protein synthesis | interferes
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Mode of Resistance: Use of chloramphenicol acetyltransferase will acetylate the product and inactivate it.
Antimicrobial Spectrum: This is a broad spectrum antibiotic against gram-positive and gram-negative bacteria, and is used mainly for ophthalmic and veterinary purposes.
Envase
Nota de preparación
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
14.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)