Merck
PZ0357
Sigma-Aldrich
PF-06412562
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-[4-(4,6-Dimethyl-5-pyrimidinyl)-3-methylphenoxy]-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine, 4-[4-(4,6-Dimethylpyrimidin-5-yl)-3-methylphenoxy]-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine, PF 06412562, PF06412562
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H17N5O
Número de CAS:
Peso molecular:
331.37
Código UNSPSC:
41105101
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 30 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CC1=C(C2=C(C)N=CN=C2C)C=CC(OC3=NC=CC4=C3C=NN4)=C1
InChI
1S/C19H17N5O/c1-11-8-14(25-19-16-9-23-24-17(16)6-7-20-19)4-5-15(11)18-12(2)21-10-22-13(18)3/h4-10H,1-3H3,(H,23,24)
Clave InChI
IDIUJOHYYBNCPC-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PF-06412562 is a dopamine receptor D1 (DRD1) agonist ligand.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)