PZ0004
Varenicline tartrate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
7,8,9,10-Tetrahydro-6,10-methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine tartrate, Champix
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: >5 mg/mL
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.C1NC[C@H]2C[C@@H]1c3cc4nccnc4cc23
InChI
1S/C13H13N3.C4H6O6/c1-2-16-13-5-11-9-3-8(6-14-7-9)10(11)4-12(13)15-1;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,4-5,8-9,14H,3,6-7H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t8-,9+;1-,2-/m.1/s1
Clave InChI
TWYFGYXQSYOKLK-CYUSMAIQSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Sigma-Aldrich offers many products related to nicotinic acetylcholine receptors for your research needs.
Sigma-Aldrich offers many products related to nicotinic acetylcholine receptors for your research needs.
Sigma-Aldrich offers many products related to nicotinic acetylcholine receptors for your research needs.
Sigma-Aldrich offers many products related to nicotinic acetylcholine receptors for your research needs.