Documentos clave
OH30219116
Ohaus® Dissolved Oxygen Meter
Model ST300D-G
About This Item
Código UNSPSC:
41115611
Materiales
epoxy shaft
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Ohaus® 30219116
dissolved oxygen measuring range
0.0-199.9%
intervalo de medición de la temperatura
0-50 °C
alimentación a batería
4 AAA, 250 hr life
Descripción general
Easy-to-use and accurate with a simple calibration process, automatic temperature compensation and fast results.
Aplicación
Dissolved oxygen (DO) measurement
Field and lab Dissolved Oxygen measurement
Características y beneficios
30 measurement memory
99 measurement memory, last calibration data recall, auto barometric pressure measurement, auto temperature compensation with manual salinity compensation
Información legal
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)