N3020
Nuclear Fast Red Solution
Sinónimos:
Calcium Red Solution , Kernechtrot Solution
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solution
caducidad
Expiry date on the label
DIV
for in vitro diagnostic use
aplicaciones
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Na+].Nc1c(O)c(c(O)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H9NO7S.Na/c15-9-7-8(12(18)14(13(9)19)23(20,21)22)11(17)6-4-2-1-3-5(6)10(7)16;/h1-4,18-19H,15H2,(H,20,21,22);/q;+1/p-1
Clave InChI
IFSXZLJQEKGQAF-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
- In the dual-beam (FIB (focused ion beam)/SEM (scanning electron microscopy)) analysis of intracellular MNPs (magnetic nanoparticles) distribution.
- As a counterstain in LacZ tissue histological analysis, and in extracellular matrix proteoglycan staining.
- In situ hybridization.
Componentes
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.
Conocer la criticidad de la tinción de los tejidos biológicos para investigación y anatomía patológica utilizando colorantes y tintes convencionales y especiales.