Documentos clave
M9311
Greiner CELLSTAR® 96 well plates
round bottom clear wells
Sinónimos:
96 multiwell plates, 96 well culture plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
Materiales:
clear polystyrene
round bottom clear wells
tamaño:
96 wells
pocillo volumen:
323 μL
pocillo volumen de trabajo:
40-280 μL
esterilidad:
sterile
Características:
lid: no
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
clear polystyrene
round bottom clear wells
esterilidad
sterile
Características
lid: no
envase
case of 100
fabricante / nombre comercial
Greiner 650160
tamaño
96 wells
pocillo volumen
323 μL
pocillo volumen de trabajo
40-280 μL
Descripción general
CELLSTAR® 96W Microplate, well working volume 40-280 μL; maximum volume 323 μL. Growth surface per well 0.35 cm(2).
Tissue culture treated for optimal cell attachment. Non-pyrogenic by LAL method to <0.06 EU/mL.
Otras notas
96 well microplate, without lid, solid round (U) bottom well design, alphanumeric well coding, length: 127.76+/- 0.15 mm width: 85.48 +/- 0.15 mm; curvature: approx. 200 μm.
Idoneidad
Suitable for use with live cells. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Información legal
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)