M6133
7-Methylguanosine 5′-triphosphate sodium salt
≥85% (HPLC)
Sinónimos:
m7GTP
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
natural (inorganic)
Ensayo
≥85% (HPLC)
Formulario
powder
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].C[n+]1cn([C@@H]2O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O)c3N=C(N)NC([O-])c13
InChI
1S/C11H20N5O14P3.Na/c1-15-3-16(8-5(15)9(19)14-11(12)13-8)10-7(18)6(17)4(28-10)2-27-32(23,24)30-33(25,26)29-31(20,21)22;/h3-4,6-7,9-10,17-18H,2H2,1H3,(H,23,24)(H,25,26)(H3,12,13,14)(H2,20,21,22);/q;+1/p-1/t4-,6-,7-,9?,10-;/m1./s1
Clave InChI
FSMRTZAMTMQMEF-OCMBMSOASA-M
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)