L6289
Laser Tough-Spots®
diam. 1/2 in., orange
Sinónimos:
solvent resistant labels, temperature resistant labels
About This Item
Productos recomendados
Materiales
orange
polyolefin
envase
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
fabricante / nombre comercial
Diversified Biotech SPOT-2300
Diámetro
1/2 in.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)