I0783
Monoclonal Anti-ILK antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 65.1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Integrin-linked protein kinase
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
65.1, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~59 kDa
reactividad de especies
rat, human, bovine, monkey, mouse, canine
concentración
~2 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-2.0 μg/mL using whole cell extract of Chinese hamster ovary cell line (CHO cells)
isotipo
IgG2b
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ILK(3611)
mouse ... Ilk(16202)
rat ... Ilk(170922)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- immunostaining
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- western blotting
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)