Merck
HT1102128
Sigma-Aldrich
Eosin Y Solution, Aqueous
About This Item
Código UNSPSC:
41116124
NACRES:
NA.47
Formulario
solution
Nivel de calidad
caducidad
Expiry date on the label.
DIV
for in vitro diagnostic use
concentración
0.5 % (w/v) in water
aplicaciones
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
Aplicación
General purpose cytoplasmic counterstain. Used with hematoxylin and eosin staining.
Otras notas
Certified Eosin Y, 0.5% (w/v) in water. Not acidified.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)