Documentos clave
HS4323K
Microcentrifuge Tube
tube capacity 1.5 mL, pack of 500 ea
Sinónimos:
Centrifuge Tube, Microtube
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiales
black polypropylene tube
conical bottom
flat cap
esterilidad
non-sterile
Características
cap pushfit attached cap
envase
pack of 500 ea
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS4323K
tapón diám.
13.4 mm
tubo capacidad
1.5 mL
tubo diám.
13.4 mm
Descripción general
Microcentrifuge Tubes are certified DNase, RNase and Pyrogen free.
Características y beneficios
  • Microtube Volume- 1.5 mL
  • 100% polypropylene
  • Black color for light sensitive samples
  • Attached flat cap for easy one-handed use
  • Frosted writing area and a syringe pierceable cap
  • Autoclavable
  • Disposable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)