Documentos clave
H6042
Sigma-Aldrich
n-Heptanoyl coenzyme A lithium salt
≥95% (HPLC)
About This Item
Código UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.51
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
temp. de almacenamiento
−20°C
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)