Documentos clave
GE17-1332-01
Repel-silane ES
Cytiva 17-1332-01, pack of 500 mL
Sinónimos:
Silane Treatment
About This Item
Código UNSPSC:
41105323
NACRES:
NA.25
Formulario
liquid
Características
wetted part: no
envase
pack of 500 mL
fabricante / nombre comercial
Cytiva 17-1332-01
condiciones de almacenamiento
dry at room temperature
protect from light
color
Colorless
solubilidad
cold water: soluble (Soluble in cold water and hot water)
Descripción general
PlusOne Repel-Silane ES. Repel-Silane ES is a 2% solution of dimethyldichlorosilane dissolved in octamethylcyclooctasilane, a low toxicity, environmentally safe solvent.
Aplicación
It is used to inhibit sticking of polyacrylamide gels, agarose gels, and nucleic acids to glass surfaces.
Almacenamiento y estabilidad
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Nota de análisis
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
132.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
56 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)