GBL103259
Grace Bio-Labs CultureWell™ removal tool
for removable chambered coverglass
Sinónimos:
chambered coverglass
About This Item
Código UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.22
Productos recomendados
Materiales
acrylic
blue
esterilidad
non-sterile
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Grace Bio-Labs 103259
externo tamaño
53 mm × 100 mm
Descripción general
Designed to separate the chambered upper structure from the coverglass and leave a removable gasket on the coverglass.
Información legal
Culturewell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)