EPP0160-5000
Eppendorf® Clamp
Shaker, 2L Lauber clamp with spring retainer, fits 2L Thompson Flask
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
Productos recomendados
Características
Shaker, 2L Lauber clamp with spring retainer, fits 2L Thompson Flask
fabricante / nombre comercial
P0160-5000
Eppendorf®
Categorías relacionadas
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)