EP6731011515
Eppendorf® CellXpert® C170i CO2 Incubator
Copper interior, Oxygen control, inner door non-segmented, handle right side, AC/DC input 120 V, US 2-pin plug (US/JP/South America)
Sinónimos:
Heaters
About This Item
Código UNSPSC:
41104405
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 6731011515
Descripción general
CellXpert® C170i, non-segmented inner door, handle right side, 1 – 20 % oxygen control, copper package, 100 – 127 V/50 – 60 Hz (US/JP/South America)
Características y beneficios
- handle right side
- non-segmented inner door
- 180° HTD (standard with C170i)
- copper package: chamber, water tray and four shelves
- 100 – 127 V, 50 – 60 Hz
Información legal
CellXpert is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)