Documentos clave
EP6001000910
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 11 x boxes (2.5 in.), (11 x 1) configuration, stainless steel, side access
About This Item
Código UNSPSC:
41122806
Materiales
stainless steel
Características
(11 x 1) configuration
Holds 11 x boxes (2.5 in.)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 6001000910 (Global)
técnicas
cryopreservation: suitable
P × An × Al
141 mm (5.6 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 721 mm (28.4 in.)
capacidad
(max box number per rack: 11 (1 x 11))
Categorías relacionadas
Descripción general
for ULT freezer: Innova C580 (max. 352 boxes), Innova C760 (max. 440 boxes), CryoCube FC660/ FC660h (max. 440 boxes)for ULT freezer: Innova C580 (max. 32 racks), Innova C760 (max. 40 racks), CryoCube FC660/ FC660h (max. 40 racks)
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)