EP5895121004
Rotor for Eppendorf® 5920R Centrifuges
swing-bucket rotor, S-4x750, aerosol tight, without buckets
About This Item
Productos recomendados
Características
to hold 4 x 750 mL round buckets ((aerosol-tight compatable) inc plate carrier)
to hold 4 x plate buckets
aerosol tight
swing-bucket rotor
without buckets
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5895121004 (Global)
Parámetros
4,800 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5920R
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)