EP022265806
Eppendorf® Reagent Reservoir
pack of 10 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121522
Productos recomendados
Materiales
polypropylene
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022265806
Categorías relacionadas
Descripción general
Reagent reservoir Tip-Tub, autoclavable reservoir for the aspiration of liquids with multi-channel pipettes, 1 set = 10 reservoirs and 10 lids
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)