EP0030071646
Eppendorf® epT.I.P.S.® Eppendorf Quality™
working volume 0.2-5 mL, L 175 mm, pack of 120 ea (5 racks x 24 tips)
Sinónimos:
pipette tip
About This Item
Productos recomendados
Materiales
violet
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 120 ea (5 racks x 24 tips)
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030071646
Longitud
175 mm
volumen
0.2—5 mL
volumen de trabajo
0.2-5 mL
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Modern slim rack design with reclosable lid
Improved sustainability through 35 % lower polypropylene consumption per rack
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)