CLS4901
Corning® microvolume pipet tips
0.5-10 μL, universal fit bulk packed pipet tips, natural, non-sterile, 10,000 tips/case
Sinónimos:
pipet tips, pipette tips
About This Item
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
bag of 1000
Productos recomendados
Materiales
natural tip
polypropylene
esterilidad
non-sterile
Características
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
envase
case of 10,000
bag of 1000
fabricante / nombre comercial
Corning 4901
intervalo de volumen
0.5-10 μL
compatibilidad
for use with Gilson® and other popular ultra-micropipettors
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)