CLS432002
Corning® CoolCell™ LX Cell Freezing Container
(12 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials), green
Sinónimos:
cryovials
About This Item
Productos recomendados
Materiales
foamed PE
Características
Holds 12 x 1-2 mL cryovials
envase
pkg of 1
fabricante / nombre comercial
Corning 432002
técnicas
cryopreservation: suitable
Al × Diám.
10.11 cm × 11.7 cm , 12.7 mm well diameter
color
green
capacidad
(12 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials)
Descripción general
- For 12 standard 1.0 mL to 2.0 mL cryogenic vials.
- Radially symmetric for uniform vial freezing.
- Numbered wells for easy sample identification.
- Beveled lid for secure gripping and easy opening.
- Exposed vial tops when lid is open for quick, organized removal of frozen samples.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)