Documentos clave
CLS354481
Corning® BioCoat Matrigel® 6 well plates
Tissue Culture (TC)-treated surface, clear PET membrane (8.0um Pore Polyester (PET) Membrane), pkg of 24 ea (4 packs of 24), Invasion Chamber
Sinónimos:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Código UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
Nombre del producto
Corning® BioCoat Matrigel® Invasion Chamber, clear PET membrane (8.0um Pore Polyester (PET) Membrane), well size 6 wells
Materiales
clear PET membrane (8.0um Pore Polyester (PET) Membrane)
Características
lid: no
envase
pkg of 24 ea (4 packs of 24)
fabricante / nombre comercial
Corning 354481
pocillo tamaño
6 wells
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Aplicación
Cell culture
Información legal
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Matrigel is a registered trademark of Corning, Inc.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)