Documentos clave
CLS3542
Corning® 384 well microplate, low volume
black polystyrene, flat bottom, sterile, lid, pack of 50
Sinónimos:
384 multiwell plates, 384 well low volume plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates, 384 well tissue culture treated plates
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiales
black polystyrene
clear bottom
clear wells
flat bottom
esterilidad
sterile
Características
lid
skirt
envase
pack of 50
fabricante / nombre comercial
Corning 3542
tamaño
384 well
pocillo volumen
50 μL
pocillo volumen de trabajo
5-40 μL
pocillos
384 wells , low volume
idoneidad
suitable for (molecular, validated for the FLIPR reader)
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)