CLS353085
Corning® Falcon® Cell Scraper
blade L 1.8 cm, handle L 18 cm, sterile
Sinónimos:
lab equipment accessory
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.13
Productos recomendados
Materiales
TPE
esterilidad
sterile
fabricante / nombre comercial
Corning 353085
técnicas
cryopreservation: suitable
hoja Al
1.8 cm
asa L
18 cm
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)