Documentos clave
AT-1
94101449, rat prostate, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nombre del producto
AT-1, 94101449
origen biológico
rat prostate
envase
tube of 5 μg 94101449-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94101449-1VL
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Modal no. 62
morfología
Epithelial
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Rat Dunning R-3327,dorsal prostatic adenocarcinoma
Descripción línea celular
Derived from a spontaneous Dunning R-3327 rat prostatic cancer. The cells have been shown to be anaplastic with low metastatic ability and non-responsive to androgen.
Medio de cultivo
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 250nM Dexamethasone (DXMT) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:10 to 1:20 i.e. seeding at 2-4 x1000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)