SW 948
91030714, human colon, Epithelial
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
SW 948, 91030714, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 91030714, human colon, Epithelial
origen biológico
human colon
envase
tube of 5 μg 91030714-DNA-5UG
pkg of vial of cells 91030714-1VL
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Not specified
morfología
Epithelial
productos
Carcinoembryonic antigen (CEA)
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Descripción línea celular
Aplicación
Perfil del ADN
CSF1PO: 12
D13S317: 10,11
D16S539: 11,12
D5S818: 11
D7S820: 9,11
THO1: 6,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 16,18
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)