Documentos clave
HF2x653
90012609, Human x Mouse Hybridoma hybrid, Lymphoblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nombre del producto
HF2x653, 90012609
origen biológico
Human x Mouse Hybridoma hybrid
modo de crecimiento
Suspension
cariotipo
Not specified
morfología
Lymphoblast
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Human (WI-L2-729-FF2) x mouse (P3X63/Ag8.653) heterohybridoma
Descripción línea celular
Generated by electro-acoustic fusion of 2 lines. Parent: WI-L2-729-HF2. Murine myeloma: P3X63/Ag8.653. Non-immunoglobulin secreting, HAT-sensitive, resistant to ouabain at greater than 100uM, will fuse with normal human lymphocytes and lymphoblastoids.
Aplicación
Fusion partner
Medio de cultivo
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Selection of the right fusion partner cell line is critical to obtain desired attributes of the hybridoma. Explore hybridoma fusion partners cell lines.