Merck
BRIP human cell line
88052044, IHW Number: 9044, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Código UNSPSC:
41106514
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
origen biológico
human blood
envase
tube of 5 μg 88052044-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88052044-1VL
etnicidad
Italian
género
male
modo de crecimiento
Suspension
cariotipo
Not specified
morfología
Lymphoblastoid
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
Descripción general
Consanguineous: Yes
Acciones bioquímicas o fisiológicas
A: 2402
Cw: 0701 1504
B: 5101 1517
HLA DRB1: 1101
HLA DRB3: 202
HLA DQA1: 501
HLA DQB1: 301
HLA DPB1: 0201 0402
This cell line is an Epstein-Barr Virus (EBV) transformed lymphoblastoid line and is part of the Human Leukocyte Antigen (HLA) Typed Collection maintained by the European Collection of Cell Cultures (ECACC). HLA-Typing Data is available for this cell line.
Nota de preparación
RPMI 1640 (R0883) + 2mM Glutamine (G7513) + 20% Foetal Bovine Serum (FBS) (F2442). Once a growing culture is established the FBS concentration can be reduced to 10%.
Maintain cultures between 3x105 - 2x106 cells/ml, 5% CO2, 37 °C. Upon resuscitation remove cryoprotectant - centrifuge at 300 x g for 5 minutes and re-suspend the cell pellet in fresh culture medium.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
HLA A: 24
HLA A ief: 24.1
HLA B: 51 63
HLA B ief: 51 15.1
Bw4/bw6: 4
HLA Dw: 5
HLA DR: 11
HLA Dw2: 25
HLA DR52: 52
HLA DQ: 7
HLA DP: 2
Cláusula de descargo de responsabilidad
This cell line has restrictions and can only be supplied to academic and not-for-profit organisations. Nucleic acids can be supplied to all researchers including those from commercial organisations.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)