C57/B1
85011438, mouse skin, Epithelial
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
C57/B1, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 85011438
origen biológico
mouse skin
envase
tube of 5 μg 85011438-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85011438-1VL
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Not specified
morfología
Epithelial
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Descripción línea celular
Aplicación
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)