AE17 cell line from mouse lung
10092310, mouse lung, Cells are epithelial-like
Sinónimos:
AE17 Cells
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
AE17 cell line from mouse lung, 10092310, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 10092310, mouse lung, Cells are epithelial-like
origen biológico
mouse lung
descripción
Mouse malignant mesothelioma
envase
tube of 5 μg 10092310-DNA-5UG
pkg of vial of cells 10092310-1VL
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Not specified
morfología
Cells are epithelial-like
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Descripción línea celular
Aplicación
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)