LA1-55n
6041203, human nerve, Fusiform cells
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
LA1-55n, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 06041203
origen biológico
human nerve
envase
tube of 5 μg 06041203-DNA-5UG
pkg of vial of cells 06041203-1VL
modo de crecimiento
Semi-adherent aggregates
cariotipo
Not specified
morfología
Fusiform cells
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Descripción línea celular
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)