C8534
Anti-Chorionic Gonadotropin (α+β subunits) (HCG) antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinónimos:
Chorionic Gonadotropin Antibody, HCG Antibody - Anti-Chorionic Gonadotropin (α+β subunits) (HCG) antibody produced in rabbit, Hcg Antibodies, Hcg Antibody
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
whole antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
contiene
15 mM sodium azide
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: 1:100 using human placental tissue
radioimmunoassay: 1:50,000
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Anti-Chorionic Gonadotropin (α + α subunits) antibody is specific for both α and β subunits of human chorionic gonadotropin.
Inmunógeno
Aplicación
Reconstitución
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?