C3741
Cholera Toxin B subunit
peroxidase conjugate (Contains ~ 2 moles HRP/mole of CTB. ~100 μg HRP conjugated to ~45 μg CTB), lyophilized powder
Sinónimos:
CTB
About This Item
Productos recomendados
conjugado
peroxidase conjugate (Contains ~ 2 moles HRP/mole of CTB. ~100 μg HRP conjugated to ~45 μg CTB)
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized powder
peroxidase activity
>100 U/mg, pH 6.0, 20 °C
mol peso
pentamer 57 kDa
~12 kDa
solubilidad
H2O: soluble 10 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOc1ccccc1C(=O)Nc2ccc(Cl)c(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H13ClF3NO2/c1-2-23-14-6-4-3-5-11(14)15(22)21-10-7-8-13(17)12(9-10)16(18,19)20/h3-9H,2H2,1H3,(H,21,22)
Clave InChI
YDXZSNHARVUYNM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Especificidad
Aplicación
- In the isolation of lipid rafts and analysis of B-cell receptor distribution, signaling and ubiquitination.
- In the staining of lipid rafts in brain tissues.
- As a transganglionic tracer to determine the central projections of the anterior ethmoidal nerve in rat.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Precaución
Definición de unidad
Forma física
Reconstitución
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?