C-14009
Human Umbilical Vein Endothelial Cells 2 (HUVEC 2)
Pooled, isolated in Growth Medium 2, 1 million cells per pellet
About This Item
Productos recomendados
aplicaciones
cell analysis (DNA, RNA, and protein)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Calidad
Advertencia
Forma física
Rutina de subcultivo
Otras notas
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Primary cells from PromoCell are available in pelleted form for research applications like gene expression analysis, and cell/protein characterization experiments.