BMSD113450
Benchmark Stainless Steel Bulk Beads
bead diam. 5 mm, acid washed
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NA.82
Productos recomendados
Materiales
stainless steel
envase
pack of 1000 ea
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific D1134-50
diám. microesfera
5 mm
Descripción general
Beads are alcohol washed and heat treated to remove contaminants and render them nuclease and protease free
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)