AMAB91335
Monoclonal Anti-HIST1H2AG antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL5039, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
H2A, H2AFC, H2AFD, H2AFI, H2AFN, H2AFP
About This Item
Productos recomendados
conjugado
unconjugated
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
CL5039, monoclonal
Línea del producto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: 1:200-1:500
western blot: 1 μg/mL
isotipo
IgG1
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GJB6(10804)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
Sequence
RSSRAGLQFPVGRVHR
Aplicación
Características y beneficios
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Forma física
Información legal
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)