Documentos clave
ADF346388-EP
Adapter for Eppendorf® F-34-6-38 Rotor
holds 1 x 15 – 18 mL round-bottom tube, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
Materiales
round bottom
Características
for use with lid
holds 1 x 15 – 18 mL round-bottom tube
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022637231 (NA)
Parámetros
14,750 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
técnicas
centrifugation: suitable
Diámetro
18 mm
compatibilidad
for use with Rotor F-34-6-38
Categorías relacionadas
Descripción general
Adapters for different size tubes for Eppendorf F-34-6-38 Rotor.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)