ADAPA4815SC-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-81 Rotor
holds 5 conical tubes, skirted/Centriprep, for 500 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
flat bottom
Características
skirt
for use with aerosol-tight lid
holds 5 conical tubes, skirted/Centriprep
with rubber mat
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022638904 (NA)
Parámetros
3,100 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
Altura
122 mm
Diámetro
29 mm
compatibilidad
for use with 500 mL rectangular bucket
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)