Documentos clave
ADAPA481201-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-81 Rotor
holds 20 x 1.2 - 5 mL reaction vessels, for 500 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
Materiales
flat bottom
Características
for use with aerosol-tight lid
holds 20 x 1.2 - 5 mL reaction vessels
with rubber mat
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022638707 (NA)
Parámetros
3,000 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
Altura
118 mm
Diámetro
11 mm
compatibilidad
for use with 500 mL rectangular bucket
Categorías relacionadas
Descripción general
Adapters to fit various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf rotor A-4-81.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)