Documentos clave
ADAPA438410-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 4 x 4-10 mL tubes, for 100 mL round buckets, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
Materiales
flat bottom
Características
for use with cap
holds 4 x 4-10 mL tubes
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022639269 (NA)
Parámetros
2,850 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
Altura
100 mm
Diámetro
16 mm
compatibilidad
for use with 100 mL round bucket
Categorías relacionadas
Descripción general
Adapter for use with 100 mL round buckets in Eppendorf A-4-38 Rotor. Holds 4 x 4-10 mL tubes and supplied as a pack of 2 ea.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)