Documentos clave
ADAPA438107-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 10 x 5-7 mL round-bottom tubes, for use with 90 mL rectangular bucket, pkg of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
Características
holds 10 x 5-7 mL round-bottom tubes
envase
pack of 2 ea
pkg of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022639323
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 90 mL rectangular bucket
Categorías relacionadas
Descripción general
Adapter to be used with 90 mL rectangular bucket in Eppendorf A-4-38 rotor. Holds 10 x 5-7 mL round-bottom tubes and supplied as a pack of 2.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)