905H-0
Cytokeratin 5 (EP1601Y) + Cytokeratin 14 (LL002)
Mouse and Rabbit Monoclonal Antibody
Sinónimos:
Cytokeratin 5 (EP1601Y) + Cytokeratin 14 (LL002) Mouse and Rabbit Monoclonal Antibody
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
rabbit
Nivel de calidad
100
500
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
EP1601Y + LL002, monoclonal
descripción
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
envase
bottle of 1.0 mL predilute (905H-07)
bottle of 7.0 mL predilute (905H-08)
fabricante / nombre comercial
Cell Marque®
concentración
0.1-1.5 μg/mL (predilute)
isotipo
IgG3
IgG
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
human ... KRT5(3852)
Descripción general
Calidad
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Forma física
Nota de preparación
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Download the latest released IFU
Note: This IFU may not apply to your specific product lot.
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)