343R-1
TTF-1 (EP229) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
100
500
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
EP229, monoclonal
descripción
(For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart))
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
envase
vial of 0.1 mL concentrate (343R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (343R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (343R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (343R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (343R-18)
fabricante / nombre comercial
Cell Marque®
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
isotipo
IgG
control
lung adenocarcinoma
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
visualización
nuclear
Información sobre el gen
human ... A1CF(29974)
Categorías relacionadas
Descripción general
Calidad
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Ligadura / enlace
Forma física
Nota de preparación
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Colorectal cancer is the third most common cancer in both men and women. An estimated 136,000 cases of colorectal cancer are expected to occur in 2016.