00010402
OX-23 hybridoma cell line
Mouse x Mouse Hybridoma,
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
OX-23 hybridoma cell line, Anti- Factor H, human
origen biológico
Mouse x Mouse Hybridoma
envase
tube of 5 μg 00010402-DNA-5UG
pkg of vial of cells 00010402-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Mieloma
NS0
Reactividad
Anti-Factor H, human
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
isotipo
IgG1
Origen línea celular
Descripción línea celular
Inmunógeno
Envase
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)