650455
Ciclohexano
suitable for HPLC, ≥99.9%
About This Item
77 mmHg ( 20 °C)
Productos recomendados
densidad de vapor
2.9 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.9%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
500 °F
lim. expl.
9 %
técnicas
HPLC: suitable
impurezas
≤1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
<0.01% water
residuo de evap.
<0.0001%
residuo halogenado
<10 ng/L (as heptachlor epoxide)
índice de refracción
n20/D 1.426 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
densidad
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorción UV
λ: 200 nm Amax: 1.00
λ: 225 nm Amax: 0.17
λ: 250 nm Amax: 0.02
λ: 300-400 nm Amax: 0.005
aplicaciones
food and beverages
cadena SMILES
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
Clave InChI
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-20 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?