31434
Cloruro de sodio
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5%
Sinónimos:
Halita, sal de roca, NaCl
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Nivel de calidad
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
presión de vapor
1.33 hPa ( 865 °C)
Ensayo
≥99.5%
Formulario
solid
impurezas
acidity or alkalinity, complies
≤0.0001% hexacyanoferrate(II)
≤0.001% total nitrogen (N)
≤0.005% free acid (as HCl)
≤0.005% free alkali (as NaOH)
≤0.005% in water insoluble matters
≤0.01% Mg, alkaline earth metals (as Ca)
pérdida
≤0.2% loss on drying, 130 °C
pH
5.0-8.0 (25 °C, 5%)
mp
801 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
trazas de anión
bromide (Br-): ≤50 mg/kg
chlorate, nitrate (as NO3-): ≤30 mg/kg
iodide (I-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
trazas de catión
Al: ≤0.2 mg/kg
As: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤10 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤3 ppm (by ICP-OES)
idoneidad
complies for appearance of solution
cadena SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
Envase
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?