Merck
221368
Sigma-Aldrich
Sodium pyrophosphate decahydrate
ACS reagent, ≥99%
Sinónimos:
Sodium pyrophosphate tetrabasic decahydrate, Tetrasodium pyrophosphate
About This Item
Fórmula lineal:
Na4P2O7 · 10H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
446.06
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NB.24
Ensayo:
≥99%
grado:
ACS reagent
Formulario:
crystals or chunks
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Ensayo
≥99%
Formulario
crystals or chunks
impurezas
≤0.001% N compounds
≤0.01% insolubles
pH
9.5-10.5 (25 °C, 5%)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
trazas de catión
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/4Na.H4O7P2.10H2O/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;;;;;;;;;;/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);10*1H2/q4*+1;;;;;;;;;;;/p-4
Clave InChI
VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Aplicación
Sodium pyrophosphate decahydrate may be used to catalyze the nucleation of sodium acetate trihydrate, a potential latent heat storage material.[1]
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Analysis of Protein Stability by the Cycloheximide Chase Assay.
Yang PC.
Bio-protocol, 5(1) (2015)
Virus-induced Gene Silencing (VIGS) in Barley Seedling Leaves.
Gunupuru LR, et al.
Bio-protocol, 5(12) (2015)
The crystal structure of sodium pyrophosphate decahydrate, Na4P2O7. 10H2O.
MacArthur DM and Beevers CA.
Acta Crystallographica, 10(6), 428-432 (1957)
Veronica Martinez-Rios et al.
Food microbiology, 84, 103255-103255 (2019-08-20)
The aim of this study was to develop and validate a growth and growth boundary model with terms for melting salts to predict growth of Listeria monocytogenes in spreadable processed cheese. Cardinal parameter terms for phosphate salts and citric acid
Synaptoneurosome Preparation from C57BL/6 Striata.
Puighermanal E, et al.
Bio-protocol, 6(4) (2016)
Protocolos
To measure alcohol dehydrogenase activity, this assay uses β-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate and a continuous spectrophotometric rate determination at 340 nm.